Przejdź do
88640
1-Thioglycerol
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
α-Monothioglycerol, α-Thioglycerol, 3-Mercapto-1,2-propanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.16
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-495-0
Beilstein/REAXYS Number:
1732046
MDL number:
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.527 (lit.), n20/D 1.528
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Thioglycerol, a derivatization reagent, is used to study the pH-sensitive photoluminescence of aqueous thiol-capped CdTe nanocrystals. 1-Thioglycerol is used to develop and test thiol-functionalized copolymers. 1-Thioglycerol is used as a post-modification agent in the generation of non-standard peptide foldamers.Potential substitute for 2-mercaptoethanol; probe for the study of lymphocyte activation.
Preparation Note
This product is miscible in ethanol (1 ml/ml, 50%, v/v), yielding a clear, colorless solution. It is also miscible in water (0.1 M).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1753108704M2172
description
≥99.0% (GC)
description
≥97%
description
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
description
BioXtra, ≥97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥97%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.527 (lit.), n20/D 1.528
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Thioglycerol
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  2. What is the concentration of the 1-thioglycerol?
    1 answer
    1. The liquid is not a solution of 1-thioglycerol in some solvent. Rather, it is a neat liquid (i.e., essentially pure 1-thioglycerol). Based on a density of 1.245 g/mL and a molecular weight of 108.2 g/mole, one can calculate an effective molarity of 11.5 M. This information may be found on the M1753 product information sheet.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.