Przejdź do
88793
Atto 532 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Atto 532
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9310,00 zł
6517,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
38190401
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 532-538 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 532 NHS ester is a fluorescent dye related to the well-known laser dye, Rhodamine 6G. The fluorescence activity is excited efficiently at the 515-545nm range. A suitable excitation source for Atto 532 is the 532 nm output of the frequency-doubled Nd: YAG laser.
Application
Atto 532 NHS ester is highly suitable for single-molecule detection applications and high-resolution microscopy such as PALM, dSTORM, and STED. In addition, the dye is used in flow cytometry (FACS) and fluorescence in-situ hybridization (FISH) methods.
Features and Benefits
Characteristic features of the Atto 532 NHS ester are:
  • Strong Absorption.
  • High Fluorescence quantum yield.
  • High Photostability.
  • Excellent water solubility.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
724649283508741
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90.0% (degree of coupling), ≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)