Przejdź do
89179
L-Threonine
≥99.5% (NT), BioXtra
Synonim(y):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-774-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721646
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Threonine, BioXtra, ≥99.5% (NT)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −28.5±0.5°, c = 5% in H2O
impurities
≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white to off-white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Application
  • Reconstruction the feedback regulation of amino acid metabolism to develop a non-auxotrophic L-threonine producing Corynebacterium glutamicum.: This research utilizes L-Threonine as an internal standard for the detection and optimize the production of L-Threonine on genetically modifying Corynebacterium glutamicum aiming at more sustainable and cost-effective bio-manufacturing processes (Liu et al., 2024).
  • Threonine dehydrogenase regulates neutrophil homeostasis but not H3K4me3 levels in zebrafish.: This research utilises L-Threonine as a chemical treatment to study the enzymatic activity of threonine dehydrogenase in regulating neutrophil function in zebrafish (Li et al., 2024).
Other Notes
Preparation of threonine-sepharose, assay and purification of protein kinase C; Amino acid spacing in isotachophoresis on polyacrylamide gel - a critical evaluation; Growth requirement of various microorganisms.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
615061667202T8441
L-Threonine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667202
L-Threonine
description
BioXtra, ≥99.5% (NT)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
assay
-
assay
99.0-101.0%
product line
BioXtra
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
BioXtra
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mp
256 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]20/D −28.5±0.5°, c = 5% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Threonine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)