Przejdź do
89216
Pectinase from Aspergillus
≥0.3 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥0.3 U/mg
Biological source:
Aspergillus sp.
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus sp.
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥0.3 U/mg
storage temp.
2-8°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol galacturonic acid from polygalacturonic acid per minute at pH 4.0 and 50° C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2611P4716P3026
description
≥0.3 U/mg
description
aqueous solution, ≥3,800 units/mL
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
description
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid
biological source
Aspergillus sp.
biological source
-
biological source
Aspergillus niger
biological source
Aspergillus sp. (A. japonicus)
specific activity
≥0.3 U/mg
specific activity
≥3,800 units/mL
specific activity
≥5 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥0.3 units/mg solid
form
powder
form
aqueous solution
form
aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)