The concentration of the NaF solution is 2 g/dL or 2 %. The solvent is water.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
UNSPSC Code:
12352302
eCl@ss:
38050104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
For use in inhibiting α-naphthyl acetate reaction on monocytes. Optional reagent in Sigma Esterase Procedure 91A.
Other Notes
2 g/dL
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% |
| concentration 2 g/dL | concentration - | concentration - | concentration - |
| application(s) cytology | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| form solution | form - | form - | form - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD - |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of the NaF solution (919)