Przejdź do
S6776
Sodium fluoride
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonim(y):
NaF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050104
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.71
EC Number:
231-667-8
MDL number:
Assay:
≥99%
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
993 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1408201154S7920
description
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
ACS reagent, ≥99%
description
BioXtra, ≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium fluoride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)