Przejdź do
92131
Trimethoprim
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
998,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.32
UNSPSC Code:
51285203
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-006-2
Beilstein/REAXYS Number:
625127
MDL number:
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
mp
≥199.0 °C
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI key
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: pyrimidine
Application
Trimethoprim is primarily used as an antibacterial agent. It is used in susceptibility studies of Mycobacterium tuberculosis and mechanism of resistance studies in Haemophilus influenzae .
Primarily used as an antibacterial agent. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme.
Biochem/physiol Actions
Inhibits the synthesis of tetrahydrofolate by procaryote specific dihydrofolate reductase (DHFR).
Trimethoprim is a dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme.
Packaging
1g,5g,25g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Light sensitive. Store under inert gas. Moisture sensitive. Product is sensitive to light and moisture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T78834698416967
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥98.5%
description
VETRANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
antibiotic activity spectrum
mycobacteria, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
mycobacteria, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
mycoplasma, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.5%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethoprim
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Upon dilution in DMSO, what is the best storage condition for trimethoprim (fridge/freezer, how long is it stable for)?
    1 answer
    1. Solutions prepared in DMSO at 50 mg/mL may be stored in working aliquots at -20°C for up to 1 year. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
  2. Is Trimethoprim soluble in DMSO or water?
    1 answer
    1. The solubility of this product is not analyzed on a lot-to-lot basis. The compound is expected to be soluble in water at 0.4 mg/ml, ethanol at 2.6 mg/ml, methanol at 12.1 mg/ml, chloroform at 22.2 mg/ml, and DMSO at 50 mg/ml.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Is Trimethoprim stable in solution?
    1 answer
    1. Triemethoprim in a solution of 52% N,N dimethylacetamide:48% propylene glycol at 50 mg/ml is stable when stored at 25° C. There is only a 10% degradation of trimethoprim under these conditions after 885 days.