Przejdź do
92243
Cholesteryl N-(2-dimethylaminoethyl)carbamate
≥98% (TLC)
Synonim(y):
3β-{N-[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}cholesterol, DC-Chol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
1965,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H56N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.80
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
1965,00 zł
Cena katalogowa2620,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)NCCN(C)C
InChI
1S/C32H56N2O2/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35)/t23-,25?,26+,27-,28+,29+,31+,32-/m1/s1
InChI key
HIHOWBSBBDRPDW-MTIZRNOUSA-N
Application
  • Role of interleukin-6 in antigen-specific mucosal immunoglobulin A induction by cationic liposomes.: This study investigates the use of cholesteryl N-(2-dimethylaminoethyl)carbamate in cationic liposomes for enhancing mucosal immunoglobulin A production, highlighting its potential in vaccine development (Tada et al., 2021).
  • Nasal vaccination with pneumococcal surface protein A in combination with cationic liposomes consisting of DOTAP and DC-chol confers antigen-mediated protective immunity against Streptococcus pneumoniae infections in mice.: This research demonstrates the efficacy of cholesteryl N-(2-dimethylaminoethyl)carbamate in nasal vaccines, providing a promising strategy for respiratory infection prevention (Tada et al., 2018).
Biochem/physiol Actions
Cationic liposome, investigated in cancer gene therapy, as vaccine delivery system/adjuvant.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
478709736236BP237
description
≥98% (TLC)
description
97%
description
97% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
functional group
ester
functional group
Cbz, amine, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
assay
≥98% (TLC)
assay
97%
assay
97% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder or crystals
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)