Przejdź do
92823
Picrylsulfonic acid solution
~1 M in H2O
Synonim(y):
2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid solution, TNBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3N3O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
572358
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
concentration
~1 M in H2O
density
1.14 g/mL at 20 °C
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
InChI key
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrophilic modifying reagent. Derivatives with amino compounds can be regenerated with hydrazine.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Disclaimer
decomposes when stored at temperatures ≥0°C with precipitate formation (picric acid)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picrylsulfonic acid solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)