Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 928,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
555,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.12, λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT) | description reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline | description pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), BioXtra, ≥99.0% (titration) | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration) |
| grade Molecular Biology | grade reagent grade | grade - | grade BioPerformance Certified |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| product line BioUltra | product line - | product line BioXtra | product line - |
| form powder or crystals | form crystalline | form powder | form crystalline powder |
| solubility H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: soluble, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 667 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?