Przejdź do
93482
Phenylmethanesulfonyl fluoride solution
~0.1 M in ethanol (T)
Synonim(y):
Benzylsulfonyl fluoride, PMSF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
form
liquid
concentration
~0.1 M in ethanol (T)
input
general use sample(s)
density
0.797 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenylmethanesulfonyl fluoride solution has been used as a component in the cell lysate buffer in breast adenocarcinoma cell line, fibrosarcoma cell line and D5 hindbrain and spinal cord neural progenitors.
Biochem/physiol Actions
Administration of PMSF produces analgesia unrelated to its anticholinesterase effect, and prolongs the analagesic effect of centrally administered β-endorphin.
Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) is a serine protease inhibitor. It binds covalently to active site residue of proteases and prevents proteolytic activity. PMSF is used in cell lysate buffers during protein purification to prevent target protein degradation. PMSF effectively inhibits the naloxone-precipitated withdrawal jumping.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7883052332P7626
description
~0.1 M in ethanol (T)
description
≥99.0% (T)
description
Phenylmethylsulfonyl Fluoride, CAS 329-98-6, is an irreversible inhibitor of serine proteases. It causes sulfonylation of the active-site serine residues.
description
≥98.5% (GC)
biological source
microbial, synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
powder or crystals
form
crystalline solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
concentration
~0.1 M in ethanol (T)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
density
0.797 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long can this solution be stored at 4deg?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule.
      These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. Is this product 93482 RNase-free?
    1 answer
    1. This product is not tested for RNase activity. Currently, an RNAse tested PMSF product is not available.
      Helpful?
  3. How can I further dilute Product 93482, Phenylmethanesulfonyl fluoride solution?
    1 answer
    1. We would recommend that you use an anhydrous ethanol to further dilute this solution, since PMSF is very unstable in water.
      Helpful?
  4. What can Product 93482, Phenylmethanesulfonyl fluoride solution, be used for?
    1 answer
    1. PMSF is a serine protease inhibitor, inhibiting the activity of enzymes such as thrombin, trypsin, papain, chymotrypsin and proteinase K. It also inhibits mammalian acetylcholinesterases.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.