Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,00 zł
Nazwa produktu
L-Tryptophan, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −31.5±1°, c = 1% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.5 M HCl: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 326 nm in 0.5 M HCl at 0.5 M
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder or crystals | form powder | form - | form - |
| assay ≥99.5% (NT) | assay 99.0-101.0% | assay - | assay - |
| product line BioUltra | product line BioXtra | product line TraceCERT® | product line - |
| mp 280-285 °C (dec.) (lit.) | mp 280-285 °C (dec.) (lit.) | mp 280-285 °C (dec.) (lit.) | mp 280-285 °C (dec.) (lit.) |
| color white | color white to yellow | color white | color - |
| optical activity [α]20/D −31.5±1°, c = 1% in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?