Przejdź do
T8941
L-Tryptophan
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-795-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86197
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Tryptophan, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
99.0-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Application
L-Tryptophan has been used in PreC media preparation and in cell culture.
Biochem/physiol Actions
Tryptophan (Trp) is one of the functional amino acids that is associated with growth, reproduction, maintenance and immunity. Increased Trp availability is necessary for the regulation of mood, cognition and behaviour. It is hypothesised that L-Trp might be useful in inducing sleep in healthy adults against the normal circadian rhythm. Trp uptake by the brain depends on the plasma ratio of Trp to all of the other LNAAs (large neutral amino acids). Higher the Trp:LNAAs ratio, greater is the Trp uptake.
Other Notes
Amino acid precursor of serotonin and melatonin
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0254170050193659
L-Tryptophan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1700501
L-Tryptophan
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.5% (NT)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
0.5 M HCl: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless to faintly yellow
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Which is the presnetation of the 10 mg Tryptophan? polyethilen or glass bottles
    1 answer
    1. This product is supplied as a crystalline powder. The 10 mg size is packaged in a 2 mL amber glass bottle.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?