Przejdź do
94206
Undecyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Undecyl β-D-maltopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H44O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.59
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9372606
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +49.0±2.0°, c = 2% in H2O
mol wt
496.59 g/mol
CMC
0.59 mM (20-25°C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCCCCCC)O[C@@H]2CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H44O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-22-20(30)18(28)21(15(13-25)33-22)34-23-19(29)17(27)16(26)14(12-24)32-23/h14-30H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChI key
UYEMNFYVTFDKRG-ZNGNCRBCSA-N
Application
Detergent for the purification, extraction and solubilization of membrane-bound proteins in the native structure. It increases solubilization by dissociating aggregates and is easily removed by dialysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D76581918196193
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (GC)
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥98.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
CMC
0.59 mM (20-25°C)
CMC
1.6-1.8, 1.6 mM (20-25°C)
CMC
23.4
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
mol wt
496.59 g/mol
mol wt
482.56 g/mol
mol wt
average mol wt 38,000
mol wt
micellar average mol wt 32,600
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)