Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 987,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
powder
987,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC1=C(O)C(=O)c2ccccc2N1
InChI
1S/C16H21NO2/c1-2-3-4-5-6-11-14-16(19)15(18)12-9-7-8-10-13(12)17-14/h7-10,19H,2-6,11H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
CEIUIHOQDSVZJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Quorum sensing is a signaling system used by bacteria to coordinate activity based upon their population density. The system involves the exchange of signaling molecules among bacteria via cell receptors. Heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (PQS) is a quorum sensing-regulated virulence factor used to induce and study the regulation of virulence genes such as those involved in iron scavenging.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96.0% (HPLC) | description 97% | description 99% | description - |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay 97% | assay 99% | assay - |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?