Przejdź do
94890
Victoria Blue B
suitable for microscopy
Synonim(y):
Basic Blue 26, Basic Blue B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
938,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H32ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.08
EC Number:
219-943-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4094258
Colour Index Number:
44045
938,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
206 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)/C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\C)C)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
InChI
1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H
InChI key
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Victoria Blue B is used as a nuclear stain in cytology/histochemical applications. Victoria Blue B may be used in the quantitative determination of phospholipids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23417623098776773
description
suitable for microscopy
description
Dye content 80 %
description
Dye content 90 %
description
analytical standard
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
206 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2580-56-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)