Przejdź do
96090
Cedar oil
Synonim(y):
Cedarwood oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150313
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
oil
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.493-1.513
density
0.940-1.000 g/mL at 20 °C, 0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
oils
Application
  • Cedar Oil in Hydrogel Composite Development: Cedar essential oil was integrated into polyvinyl alcohol/cedar oil/kaolin composite hydrogels to enhance hemostatic, antibacterial, and antioxidant properties. This application underscores its potential in biomedical material engineering, particularly in wound management products (Tamer et al., 2022).
  • Food Packaging Applications: Cedar oil was utilized in the development of bioactive polypropylene films, demonstrating its efficacy as a natural preservative in food packaging. This aligns with the needs of the food industry to extend product shelf life while using sustainable, non-toxic materials (Antosik et al., 2021).
  • Antioxidant and Antibacterial Activities: The characterization of cedarwood essential oil emulsions revealed significant antioxidant and antibacterial activities, suggesting its applicability in food safety and preservation sectors. This application highlights the oil′s dual functionality, which can be leveraged in various industrial manufacturing processes (Huang et al., 2021).
  • Larvicidal Performance Enhancements: Cedarwood essential oil was effectively used in pectin-cedarwood essential oil nanocapsules, which were impregnated onto cotton bags to improve larvicidal performances against mosquito larvae. This indicates its potential use in public health applications for vector control (Kala et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
Cedar oil demonstrates antimicrobial activity against anaerobic bacteria and yeast, as assessed by a standardized broth assay .
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
83912
description
-
description
tested according to Ph. Eur.
form
oil
form
viscous liquid
density
0.940-1.000 g/mL at 20 °C, 0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.952-0.965 g/mL at 25
refractive index
n20/D 1.493-1.513
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
lipid type
oils
lipid type
oils
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cedar oil
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this bottle of cedar oil a product of germany or of the US?
    1 answer
    1. The Country of Origin for this material may change from lot to lot. However, a review of recent lots shows the Country of Origin to be the United States. The Certificate of Origin will contain the source information for this product. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/96090#product-documentation