Przejdź do
96193
5-Cyclohexylpentyl β-D-maltoside
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
CYMAL®-5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H42O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.57
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +51±4°, c = 0.5% in methanol
mol wt
micellar average mol wt 32,600
aggregation number
66
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H42O11/c24-11-14-16(26)17(27)19(29)23(32-14)34-21-15(12-25)33-22(20(30)18(21)28)31-10-6-2-5-9-13-7-3-1-4-8-13/h13-30H,1-12H2/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChI key
RVTGFZGNOSKUDA-ZNGNCRBCSA-N
Application
Detergent for the purification and crystallization of membrane-bound proteins in native structure. It has a higher CMC (critical micelle concentration) and is more hydrophobic than the corresponding linear chain analog (C23).
Legal Information
No license is conveyed with the purchase of this product.
CYMAL is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2939694206D7658
description
≥98.0% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (GC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
aggregation number
66
aggregation number
63
aggregation number
-
aggregation number
-
mol wt
micellar average mol wt 32,600
mol wt
micellar average mol wt 32,000
mol wt
496.59 g/mol
mol wt
482.56 g/mol
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
CMC
0.56 mM
CMC
0.59 mM (20-25°C)
CMC
1.6-1.8, 1.6 mM (20-25°C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)