Przejdź do
L1912
Lysis Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3.7 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
919,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41121800
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
room temp
Quality Segment
General description
A GenElute™ kit component used for cell lysis.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4304590065L3289
description
-
description
-
description
-
description
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)