Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1850,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
quality
Proteomics Grade
specific activity
≥25 U/vial
suitability
suitable for MALDI-TOF MS
storage temp.
2-8°C
Application
Packaging
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Proteomics Grade, suitable for MALDI-TOF MS | description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description - | description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥250 units/mg protein |
| specific activity ≥25 U/vial | specific activity ≥135 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein, ≥5 units/mL | specific activity ≥250 units/mg protein |
| suitability suitable for MALDI-TOF MS | suitability - | suitability - | suitability - |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form liquid | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| quality Proteomics Grade | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α(2→3,6,8,9) Neuraminidase from Arthrobacter ureafaciens
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?