Verify the pH and composition of sample and equilibration buffers. Make sure there are no chelating or reducing agents present in the extraction buffer. If using the batch mode, remove imidazole. Run the affinity purification under denaturing conditions. Run a Western blot of the extract to verify that the recombinant protein is present.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 704,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8360,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 27 690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
704,00 zł
conjugate
magnetic beads
Quality Segment
form
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 1 mL, pkg of 100 mL, pkg of 25 mL, pkg of 5 mL, pkg of 500 mL
concentration
1.5-2.4 mL/mL (suspension in packed gel)
technique(s)
protein purification: suitable
color
faint blue to very dark blue
matrix
6% Beaded Agarose
capacity
>15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
transition temp
flash point 32 °C (closed cup)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- High selectivity for higher purity.
- Unique non-charged hydrophilic linkage reduces non-specific binding.
- Binding capacity for histidine-tagged protein is greater than 15 mg/mL.
- Binding under denaturing or non-denaturing conditions.
- One-step purification.
- Minimizes unwanted ionic interactions.
- Minimal nickel leaching.
- Bead size: 45-165 μm.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) | description - | description - | description (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) |
| matrix 6% Beaded Agarose | matrix Highly cross-linked 6% Beaded Agarose | matrix 6% beaded magnetic agarose | matrix 6% Beaded Agarose |
| capacity >15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity 15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity ≥15 mg/mL binding capacity | capacity >15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) |
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) protein purification: suitable |
| form (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) | form suspension | form suspension | form (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Why won't my recombinant protein with a histidine-containing tag bind to HIS-Select® Nickel Affinity Gel, Product P6611?
1 answer-
Helpful?
-
-
What needs to be done if the HIS-Select® Nickel Affinity Gel, Product P6611, resin turns brown on reuse?
1 answer-
During purification many protein extracts tend to discolor an affinity gel during the loading step. The original color will return after the wash or elution step. If the color is still not changing strip and recharge the affinity gel with nickel. Wash with EDTA and recharge with Nickel solution.
Helpful?
-
-
Can Tris buffers be used instead of phosphate buffer for HIS-Select® Nickel Affinity Gel, Product P6611?
1 answer-
Yes, Tris buffers should work.
Helpful?
-
-
Can I use SDS with HIS-Select® Nickel Affinity Gel, Product P6611?
1 answer-
0.1% SDS has been used with some samples, with no adverse effects on the observed protein binding. However, SDS will effectively coat proteins and may block the binding to the column. It is probably very protein-specific and an SDS concentration that works for one protein may not work for another.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Can imidazole be used with HIS-Select® Nickel Affinity Gel, Product P6611?
1 answer-
For column chromatography, no more than 20 mM is suggested in the extract, equilibration, and wash buffers to prevent non-specific binding of proteins. No more than 250 mM is suggested for the elution buffers. Many proteins will elute with imidazole levels as low as 100 to 200 mM. For batch methods the imidazole concentration may have to be reduced or eliminated.When a protein is expressed at low levels, the presence of the imidazole limits the binding of the protein in the batch method but not when used in a column.