Przejdź do
SDS7B2
Prestained Molecular Weight Marker
mol wt 26,600-180,000 Da
Synonim(y):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3890,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
32119000
Storage temp.:
2-8°C
994,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
26,600-180,000 Da
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Contains a lyophilized mixture of seven prestained proteins, molecular weight range 26,600-180,000 Da.
Preparation Note
Reconstitute vial with 0.5 mL of 8 M urea and 0.5 mL of 2× sample buffer.
Other Notes
Unstained protein molecular weights in Da -
Triosphosphate Isomerase from Rabbit Muscle: 26,600
Fumarase from Porcine Heart: 48,500
Pyruvate kinase from Rabbit Muscle: 58,000
Lactic dehydrogenase from Rabbit Muscle: 36,500
Lactoferrin from Human Milk: 90,000
β-Galactosidase from E. coli: 116,000
α2-Marcroglobulin from equine serum: 180,000 (subunit)
Disclaimer
Covalent attachment to dye will result in change in apparent molecular weight
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2787
description
mol wt 26,600-180,000 Da
description
mol wt 6,500-180,000 Da
Quality Level
200, 400
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
26,600-180,000 Da
mol wt
6,500-180,000 Da
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. The data sheets for Products SDS7B2 and B2787 do not provide a specific recommendation on how long the solutions of these molecular weight marker mixtures can be kept frozen at -20°C.  What information can you provide?
    1 answer
    1. Our R&D group recommends that after reconstitution, the solutions should be divided into aliquots and immediately frozen; avoid repeated freeze / thaw cycles. The aliquots should last at least a year at -20°C. Storage at -80°C would even be better, if it is convenient.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.