Przejdź do
SML1072
GSK-LSD1
≥98% (HPLC), lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor, powder
Synonim(y):
GSK-LSD1 (trans-racemic) dihydrochloride, rel- N-[(1R,2S)-2-Phenylcyclopropyl]-4-Piperidinamine hydrochloride (1:2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.24
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GSK-LSD1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(N[C@@H]2C[C@H]2C3=CC=CC=C3)CCNCC1
InChI
1S/C14H20N2/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-14(13)16-12-6-8-15-9-7-12/h1-5,12-16H,6-10H2/t13-,14+/m0/s1
InChI key
BASFYRLYJAZPPL-UONOGXRCSA-N
Application
GSK-LSD1 has been used as a lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor in mice to study sepsis-induced mortality. It has also been used as an inhibitor to study if the effect of phenelzine activation of human immunodeficiency virus (HIV) latency is caused due to LSD1.
Biochem/physiol Actions
GSK-LSD1 is a potent and selective inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1). GSK-LSD1 potently inhibits proliferation of varies cancer cell lines by changing gene expression patterns. For full characterization details, please visit the GSK-LSD1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
GSK-LSD1 is a potent and selective inhibitor of lysine specific demethylase 1.
Features and Benefits
GSK-LSD1 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)