Przejdź do
SRE0046
Sodium deoxycholate
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonim(y):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39NaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.55
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-132-7
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Application
  • Comparison of SPEED, S-Trap, and In-Solution-Based Sample Preparation Methods for Mass Spectrometry in Kidney Tissue and Plasma.: This research compares different sample preparation methods for mass spectrometry, highlighting the efficacy of sodium deoxycholate in improving protein extraction efficiency (Templeton EM et al., 2023).
  • SimPLIT: Simplified Sample Preparation for Large-Scale Isobaric Tagging Proteomics.: This research introduces a simplified sample preparation method for large-scale proteomics, leveraging sodium deoxycholate to improve peptide and protein identification rates (Sialana FJ et al., 2022).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30970D6750264101
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
description
BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
description
≥97% (titration)
description
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable, DNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
assay
≥97% (titration)
assay
≥96% (TLC)
aggregation number
3-12
aggregation number
3-12
aggregation number
3-12
aggregation number
4 - 10, 3-12
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000, micellar wt 1700-4200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)