Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
357,00 zł
biological source
plant (Cucurbita spp.)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
1,000-3,000 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a supplement in the culture medium for differentiation into osteoblasts
- to oxidize ascorbic acid producing monodehydroascorbate in monodehydroascorbate reductase assay
- in determining ascorbate (AsA) and dehydroascorbate (DHA) concentrations
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein | description Native ascorbate oxidase from Cucurbita species. Catalyzes the oxidation of ascorbioxidation of ascorbic acid to dehydroascorbic acid. Suitable for eliminating interference of ascorbic acid in clinical assays and for determination of ascorbic acid. | description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥2 units/mg solid | description recombinant, expressed in E. coli, ≥2.7 units/mg solid |
| specific activity 1,000-3,000 units/mg protein | specific activity ≥1500 U/mg, ≥300 units/mg material | specific activity ≥2 units/mg solid | specific activity ≥2.7 units/mg solid |
| biological source plant (Cucurbita spp.) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?