Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C184H277N51O56S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4131.54
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
β-Amyloid peptide that forms cross-β-sheet fibrils of 70-90 Å diameter with similar antigenicity as those found in Alzheimer′s disease.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), powder | description ≥90% (HPLC), powder | description ≥90% (HPLC), lyophilized powder | description ≥90% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility 1% acetic acid: 1 mg/mL, saline: insoluble | solubility - | solubility - |
| color white | color white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?