Przejdź do
A0230
Angiotensin IV trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
Ang IV, Angiotensin II (3-8)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H54N8O8 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
774.91 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: ~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C40H54N8O8/c1-5-24(4)34(47-35(50)29(44-37(52)33(41)23(2)3)18-26-13-15-28(49)16-14-26)38(53)45-30(20-27-21-42-22-43-27)39(54)48-17-9-12-32(48)36(51)46-31(40(55)56)19-25-10-7-6-8-11-25/h6-8,10-11,13-16,21-24,29-34,49H,5,9,12,17-20,41H2,1-4H3,(H,42,43)(H,44,52)(H,45,53)(H,46,51)(H,47,50)(H,55,56)/t24-,29-,30-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI key
QSBGWDDCOJYQGY-KOQODJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
AT4 angiotensin receptor agonist.
AT4 angiotensin receptor agonist. The AT4 receptor appears to be important in synaptic plasticity and thus in learning and memory.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10385A9525A9650
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥98% (HPCE)
description
≥93% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ~1 mg/mL
solubility
H2O: 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)