Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 135,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
135,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥98% (with Iodine, titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to light yellow
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade | description reagent grade, crystalline | description analytical standard | description FCC, FG |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade analytical standard | grade Fragrance grade, FG |
| assay ≥98% (with Iodine, titration) | assay ≥98% ( with iodine, titration) | assay - | assay 99.0-100.5% (iodometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form crystalline | form solid | form crystalline, powder or crystals |
| pH 1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water) | pH 1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water) | pH 1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water) | pH 1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water) |
| solubility water: soluble 50 mg/mL | solubility water: soluble 50 mg/mL | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?