Przejdź do
A0451
Aloin
from Curacao aloe, ~50%
Synonim(y):
1,8-Dihydroxy-10-(β-D-glucopyranosyl)-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, 10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, Aloin A, Barbaloin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-808-0
Beilstein/REAXYS Number:
6077558
MDL number:
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Curacao aloe
Quality Segment
form
powder
concentration
~50%
color
yellow to brown
mp
418.39  °C ((785.10 °F ))
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
Biochem/physiol Actions
Purgative activity in rats requires activation by Eubacterium sp. strain BAR or similar intestinal anaerobe, presumably by conversion to aloe-emodin anthrone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1013727B6906PHL89558
Aloin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1013727
Aloin
Aloin A phyproof® Reference Substance
PHL89558
Aloin A
description
from Curacao aloe, ~50%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from Aloe barbadensis Miller leaves, ≥97%
description
phyproof® Reference Substance
biological source
Curacao aloe
biological source
-
biological source
Aloe barbadensis Miller leaves
biological source
-
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
solubility
-
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, light yellow to yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
418.39  °C ((785.10 °F ))
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloin
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)