Przejdź do
A0512
Amylose from potato
used as amylase substrate
Synonim(y):
α-Amylose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 300,00 zł
8343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
potato
Quality Segment
form
powder
impurities
amylopectin, essentially free, ≤10% ethanol, ≤2% butanol
color
white to off-white
solubility
0.05 M NaOH: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
General description
A substrate for serum amylase.
Amylose, a ubiquitous carbohydrate polymer in starch, is made up of a long α-1,4-linked linear chain with rare α-1,6-linked branch points. It is usually seen in the amorphous regions of the granule. It has a left-handed α-helical structure with one turn of the helix consisting of six to eight anhydroglucose units.
Application
Amylose from potatoes has been used as a standard to determine the apparent amylose content (AAC) of rice starch by the iodine-binding colorimetric method.
Biochem/physiol Actions
Amylose is a polyglucose polysaccharide that makes starch(s) together with amylopectin. The glucosidic bonds of amylopectin are α-1,4 linkages. Amylose is used to identify, differentiate and characterize amylase(s). Amylose is used as a thickening and gelling agent, and emulsion stabilizer. Amylose is used to prepare films and membranes with potential use in drug delivery.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8515C8002M7140
description
used as amylase substrate
description
-
description
powder
description
viscosity: 15 cP
biological source
potato
biological source
potato
biological source
plant
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.05 M NaOH: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 7.69 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
impurities
≤10% ethanol, amylopectin, essentially free, ≤2% butanol
impurities
<25% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the purity of amylose of Product A0512?
    1 answer
    1. This product is tested for suitability as an amylase substrate. The purity is not determined. Note that this material may contain up to 10% ethanol and 2% butanol. This information is reported on a lot to lot basis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a0512#product-documentation
      Helpful?
  4. What is the method of preparation of Amylose from Potato, Product A0512?
    1 answer
    1. The method of preparation is given in Street and Close, Clin. Chim. Acta, 1, 256-268 (1956). Potato starch is dissolved in boiling 2% (w/v) NaCl solution, filtered while hot, then cooled. Thymol is added, and the mixture is stirred for 48 hr. Amylopectin is decanted away in the supernatant. The precipitate is washed six times with concentrated thymol solution, four times with absolute ethanol, and dried.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the blue value of Amylose from Potato, Product A0512? How is it determined?
    1 answer
    1. Prepare iodine solution and Solution A:  1. Iodine solution: 0.2% iodine in 2% potassium iodide.2. Solution A: To 100 mg of sample in 100 mL flask, add 1 mL ethanol. Add 10 mL water and 2 mL of 10% NaOH. Warm in boiling water bath until sample dissolves. After cooling, dilute to 100 mL with water.Transfer 2.5 mL of solution A to 250 mL flask. To this flask, add 50 mL water, then 2 drops of 6 N hydrochloric acid, followed by 2.5 mL of Iodine solution. Dilute to 250 mL with water. Read absorbance at 680 nm against a blank.The final solution to be read will be at a sample concentration of 10 μg per mL, and 1% of the iodine solution.This procedure is based on McCready, R. M., and Hassid, W. Z., The Separation and Quantitative Estimation of Amylose and Amyolpectin in Potato Starch. J. Am. Chem. Soc., Vol. 65, pp. 1154-1157 (1943).
      Helpful?
  7. What can I use to solubilize Amylose from Potato, Product A0512?
    1 answer
    1. This product is soluble in 50 mM NaOH at a concentration of 1 mg/mL. The product can also be dissolved as follows (final concentration = 1 mg/ml): Dissolve 100 mg in 1 mL ethanol. Add 10 mL water and 2 mL of 10% NaOH. Heat in boiling water bath until sample dissolves, cool to ambient temperature, then dilute to 100 mL with water.
      Helpful?
  8. What do the "Types" of Amylose from Potato, Product A0512, mean?
    1 answer
    1. The "Type" of the product has no significant meaning outside Sigma-Aldrich. The differences between products were designated by types before Sigma had established product numbers for specific products. The types were differentiated on several bases, including manufacturing method, source, and purity.
      Helpful?
  9. What is the molecular weight of Amylose from Potato, Product A0512?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich has not determined the molecular weight of the product. One reported range is from 40,000 to 340,000 Daltons, with chains containing 250 to 2000 anhydroglucose units. Source: WHO Food Additives Series No. 5.