Przejdź do
A0638
Adipic acid dihydrazide
≥98% (titration)
Synonim(y):
Hexanedihydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2NHCO(CH2)4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
UNSPSC Code:
12352127
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-999-5
Beilstein/REAXYS Number:
973863
MDL number:
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
180-182 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NNC(=O)CCCCC(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Adipic acid dihydrazide is a homobifunctional cross-linking reagent that is specific for aldehydes. This results in relatively stable hydrazone linkages. Adipic acid dihydrazide is generally used in the linking of glycoproteins, like antibodies, in a site-specific fashion following periodate oxidation. Oxidation and coupling may be performed at pH 5.0 due to the low pKa of the hydrazide which avoids competition by primary amines.
Application
Adipic acid dihydrazide has been used:
  • in the preparation of reactive premix to synthesize the porous biomaterial
  • for the crosslinking of methacrylated chondroitin sulfate (MA-CS) coating using carbodiimide-based chemistry for the production and characterization of methacrylated chondroitin sulfate magnetic nanoparticles (MA-CS MNPs)
  • for the covalent labeling of rhamnolipids, pyochelin, and vancomycin with Abberior STARNHS ester dye
Biochem/physiol Actions
Adipic acid dihydrazide (ADH) is a low molecular weight compound that comprises a hydrazide group at each end. This leads to the supply of extra adsorption sites for heavy metals that maintain or elevate the adsorption capacities of the cross-linked adsorbents. ADH is used as a crosslinker in various fields, like making mechanical latexes films and injectable oxidized hyaluronic acid hydrogel.
Other Notes
Note that the hydrazone bond may be stabilized by selective reduction using, for example, sodium cyanoborohydride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6813
description
≥98% (titration)
description
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
mp
180-182 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?