Przejdź do
A0781
Aphidicolin from Nigrospora sphaerica
≥98% (HPLC), DNA polymerase inhibitor, powder
Synonim(y):
APC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
600,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4689958
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aphidicolin from Nigrospora sphaerica, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]27/D +12°, c = 1 in methanol(lit.)
color
white
mp
227-233 °C (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL (stable at least a week at 4°C.), DMSO: 10 mg/mL (stable at least six weeks at −20°C.), methanol: 10 mg/mL, H2O: insoluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics, viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@]3(C)[C@]14CC[C@](O)(CO)[C@]([H])(C2)C4
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Aphidicolin is an antibiotic, a potent antiviral and antimitotic agent and DNA polymerase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Estimated shelf-life is two years. For optimal stability, it should be protected from light and stored desiccated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
89458A4487178273
description
≥98% (HPLC), powder
description
analytical standard
description
Ready Made Solution, from Nigrospora sphaerica
description
Aphidicolin, CAS 38966-21-1, is a cell-permeable antibiotic that acts as a cell synchronization agent. Blocks the cell cycle at early S-phase.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
liquid, ready-to-use solution
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (stable at least six weeks at −20°C.), H2O: insoluble, methanol: 10 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL (stable at least a week at 4°C.)
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
ethanol: soluble, DMSO: 50 mg/mL, methanol: soluble
color
white
color
-
color
clear colorless
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)