Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 894,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
327,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
type
Type IV-S
assay
≥95% anhydrous basis
form
powder
color
white to off-white
mp
184-186 °C
solubility
H2O: ~50 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% anhydrous basis, synthetic | description analytical standard | description ≥98% (HPLC), from Escherichia coli | description A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids. |
| biological source synthetic | biological source - | biological source Escherichia coli | biological source - |
| assay ≥95% anhydrous basis | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: ~50 mg/mL | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: ≥10 mg/mL |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetylneuraminic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?