Przejdź do
A0987
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Cytosporone A n-amyl ester, compound 10i
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt A0987, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >65 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)cc1CC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C22H34O5/c1-3-5-7-8-9-10-12-19(24)22-17(14-18(23)16-20(22)25)15-21(26)27-13-11-6-4-2/h14,16,23,25H,3-13,15H2,1-2H3
InChI key
FCKDHZVFIMRCNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate is a Nur77 agonist.
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate is a Nur77 agonist. Nur77 is a steroid orphan receptor that plays a critical role in regulating proliferation, differentiation and apoptosis. n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate, a cytosporone B analog, is a stronger activator of Nur77 than it parent compound. n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate treatment causes Nur77 migration to mitochondria, which results in mitochondrial Cyt c release into the cytoplasm and mitochondrial AIF redistribution in both the cytoplasm and nucleus.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)