Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
Informacje o tej pozycji
728,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
form
powder
origin
USA origin
technique(s)
affinity chromatography: suitable, fractionation: suitable
impurities
≤10% water (Karl Fischer)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98% | description heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98% | description lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥97% (agarose gel electrophoresis), 1X Crystallized |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| technique(s) affinity chromatography: suitable, fractionation: suitable | technique(s) ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| impurities ≤10% water (Karl Fischer) | impurities ≤1.0 EU/mg endotoxin | impurities ≤1.0 EU/mg endotoxin | impurities ≤0.01% free fatty acid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?