Przejdź do
A114
(+)-N-Allylnormetazocine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-NANM hydrochloride, SKF-10047, SKF10047, [2S-(2α, 6α,11R*)]-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]21/D +90.6°, c = 1 in ethanol(lit.)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].C[C@@H]1[C@@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCN2CC=C
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-4-8-18-9-7-17(3)12(2)16(18)10-13-5-6-14(19)11-15(13)17;/h4-6,11-12,16,19H,1,7-10H2,2-3H3;1H/t12-,16+,17+;/m1./s1
InChI key
ZTGMHFIGNYXMJV-XSCGHNKWSA-N
Gene Information
human ... OPRS1(10280)
Biochem/physiol Actions
Selective σ1 receptor agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D041PHL89525
description
≥98% (HPLC)
description
solid
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: moderately soluble, ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)