Przejdź do
D041
S(+)-Propylnorapomorphine hydrochloride
solid
Synonim(y):
S(+)-NPA hydrochloride, S(+)10,11-Dihydroxy-N-n-propylnoraporphine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
MDL number:
Form:
solid
953,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
H2O: moderately soluble, ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[H][C@@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1CCC)c24
InChI
1S/C19H21NO2.ClH/c1-2-9-20-10-8-12-4-3-5-14-17(12)15(20)11-13-6-7-16(21)19(22)18(13)14;/h3-7,15,21-22H,2,8-11H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
InChI key
PCOQOGIDTIFQAM-RSAXXLAASA-N
General description
Dissolve in oxygen-free boiled water containing 0.1% sodium metabisulfite or other antioxidant. Solutions should be freshly prepared.
Biochem/physiol Actions
Limbic-selective dopamine antagonist.
Disclaimer
Store tightly sealed at 4 °C; subject to rapid oxidation. Packed under argon; reseal bottle under argon or nitrogen to maximize stability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A114PHL89525
description
solid
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.), H2O: moderately soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
color
off-white
color
white
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)