Przejdź do
A138
Aminobenztropine
solid
Synonim(y):
3-(2′-Aminobenzhydryloxy)tropane, ABT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
877,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
solid
877,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: insoluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
SMILES string
CN1C2CCC1CC(C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4N
InChI
1S/C21H26N2O/c1-23-16-11-12-17(23)14-18(13-16)24-21(15-7-3-2-4-8-15)19-9-5-6-10-20(19)22/h2-10,16-18,21H,11-14,22H2,1H3
InChI key
KZFDKINRISJFCO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High affinity muscarinic ligand that has been used for affinity purification of muscarinic cholinergic receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML08471061005S8502
description
solid
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), powder
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
solubility
0.1 M NaOH: insoluble, methanol: soluble, 0.1 M HCl: soluble, DMSO: soluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
-
color
white
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)