Przejdź do
S8502
(−)-Scopolamine methyl bromide
≥98% (HPLC), mAChRs antagonist, powder
Synonim(y):
Hyoscine methyl bromide, Methscopolamine bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24NO4 · Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-844-5
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(−)-Scopolamine methyl bromide, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −25°, c = 5 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Br-].[H][C@]12C[C@@H](C[C@]([H])([C@@]3([H])O[C@@]13[H])[N+]2(C)C)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
InChI key
CXYRUNPLKGGUJF-RAFJPFSSSA-M
Application
(−)-Scopolamine methyl bromide was administered to rats to inhibit the peripheral cholinergic effects induced by pilocarpine.10,11
Biochem/physiol Actions
Competitive muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Scopolamine is an anti-muscarinic and cholinolytic alkaloid that inhibits parasympathetic-cholinergic system.7 The central effects include hallucinations, disorientation, restlessness and euphoria.8 Scopolamine disturb the stimulus detection performance in rats by interfering with the reticular cholinergic pathways.9
Disclaimer
Shelf-life of the powder is at least five years when stored at room temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7882S18751421009
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (TLC), powder
description
>95% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
color
white
color
white
color
white to off-white
color
-
optical activity
[α]25/D −25°, c = 5 in H2O(lit.)
optical activity
[α]25/D −20.8°, c = 3 in H2O(lit.)
optical activity
[α]25/D −23 to −27°, c = 5 in H2O(lit.)
optical activity
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)