Przejdź do
A1388
Adenosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt
≥75% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
ATP-γ-S, Adenosine 5′-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt, Ado-5′-PPP[S]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12Li4N5O12P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.98
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
298-862-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6265083
Assay:
≥75% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 25 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt, ≥75% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 25 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
Application
Adenosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt has been used to treat the pollen grains to determine the inhibitory effect of adenosine triphosphate (ATP) or its hydrolysis product. It has also been used to select thiophosphorylate target protein.
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-[γ-thio]triphosphate (ATP-γ-S) is widely used as a non-hydrolyzed ATP analogue for studies on the effects of ATP binding to ATP sites in a wide range of processes including extracellular functions. ATP- γ-S is a P2 purinergic agonist which increases the activity of Ca2+-activated K+ channels. ATP- γ-S can substitute for ATP in kinase reactions yielding thiophosphorylated proteins that are resistant to protein phosphatases and modulate the ATP-dependent steps in the binding of ubiquitin conjugates to the 26S proteasome. ATP-γ -S differentially modulates Toll-like receptor 4-mediated cell survival and death.
Other Notes
Non-hydrolyzable ATP analog
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
119120119123G8634
description
≥75% (HPLC), powder
description
A relatively stable, slowly hydrolyzable ATP analog that can substitute for ATP in various kinase reactions. Used as a substrate and as an inhibitor of ATP-dependent enzyme systems.
description
A phosphatase-resistant ATP analogue.
description
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)