Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 751,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
751,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
SMILES string
O.N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4.H2O/c8-7(6(11)12)2-1-4(3-7)5(9)10;/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t4-,7+;/m1./s1
InChI key
AZRMVYVZWAKHMR-RERZVJIGSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description solid, ≥97% (NMR) | description - | description - |
| assay ≥97% (NMR) | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - |
| Gene Information human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918) | Gene Information human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918) | Gene Information human ... GRM4(2914), GRM7(2917), GRM8(2918) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?