Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.18
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
N[C@H](CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grin2c(24411), Grin2d(24412)
Biochem/physiol Actions
Selective NMDA glutamate receptor antagonist; anticonvulsant; active enantiomer of 2-amino-7-phosphonoheptanoic acid.
Disclaimer
Hygroscopic. Store desiccated at RT.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?