Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
Nazwa produktu
G 418 disulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D (Specific Rotation: +104.4o (c=0.3% in H2O at 26oC))
potency
≥720 μg per mg (Dried basis)
mol wt
692.7
packaging
pkg of 5 g, pkg of 1 g, pkg of 25 g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 8 days.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description suitable for plant cell culture, BioReagent | description potency: ≥720 μg per mg (dried basis) | description 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum parasites |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line BioReagent |
| form powder | form powder | form powder | form solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under G 418 disulfate salt
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?