Przejdź do
A1774
Amikacin disulfate salt
potency: 674-786 μg per mg (as amikacin base)
Synonim(y):
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(3-amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-4-(6-amino-6-deoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide disulfate, Antibiotic BB-K8 sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
1275,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H43N5O13 · 2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
781.76
UNSPSC Code:
51281632
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-648-6
Beilstein/REAXYS Number:
6172633
MDL number:
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder or crystals
potency
674-786 μg per mg (as amikacin base)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
InChI key
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Amikacin is an aminoglycoside antibiotic commonly used in the treatment of drug-resistant mycobacteria . It is used to study organism-directed delivery of antibiotics as well as drug resistance .
Biochem/physiol Actions
Amikacin prevents bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosome subunit and inducing mRNA misreading.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0365900Y0001117PHR1860
description
potency: 674-786 μg per mg (as amikacin base)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
potency
674-786 μg per mg (as amikacin base)
potency
-
potency
-
potency
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)