Przejdź do
A2003
Ala-Lys hydrochloride
≥98% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.73
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
Ala-Lys hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H19N3O3.ClH/c1-6(11)8(13)12-7(9(14)15)4-2-3-5-10;/h6-7H,2-5,10-11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
JWNUXAHYKKBLRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)