Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O7P · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.24
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
54612
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
Storage temp.:
−20°C
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Adenosine 5′-monophosphate monohydrate, from yeast, ≥97%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZOEFQKVADUBYKV-MCDZGGTQSA-N
Application
Adenosine 5′-monophosphate (5′AMP) is suitable for use as
Biochem/physiol Actions
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?