Przejdź do
A2263
α-Amanitin
From Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), RNA polymerase II and III inhibitor, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H54N10O14S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
918.97
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-432-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071138
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
powder
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α-Amanitin, from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder
biological source
Amanita phalloides
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
mol wt
918.97  g/mol
color
white to light yellow
mp
254-255 °C (lit.)
solubility
H2O: 1.0 mg/mL
ε (extinction coefficient)
13,500 at 310 nm in H2O at 1 M
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)CNC(=O)C2Cc3c([nH]c4cc(O)ccc34)S(=O)CC(NC(=O)CNC1=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N5CC(O)CC5C(=O)NC(C(C)C(O)CO)C(=O)N2
InChI
1S/C39H54N10O14S/c1-4-16(2)31-36(60)42-11-29(55)43-25-15-64(63)38-21(20-6-5-18(51)7-22(20)46-38)9-23(33(57)41-12-30(56)47-31)44-37(61)32(17(3)27(53)14-50)48-35(59)26-8-19(52)13-49(26)39(62)24(10-28(40)54)45-34(25)58/h5-7,16-17,19,23-27,31-32,46,50-53H,4,8-15H2,1-3H3,(H2,40,54)(H,41,57)(H,42,60)(H,43,55)(H,44,61)(H,45,58)(H,47,56)(H,48,59)
InChI key
CIORWBWIBBPXCG-UHFFFAOYSA-N
Application
α-Amanitin has been used:
  • for inducing transcriptional arrest in NT2 cells prior to immunofluorescence assay
  • to induce nephrotoxicity in mice renal tissues
  • to induce and analyse genotoxicity in mice bone marrow cells by cell viability assay, comet assay and chromosomal aberration assay
Biochem/physiol Actions
Inhibits eukaryotic RNA polymerase II and III; does not inhibit RNA polymerase I or bacterial RNA polymerase; inhibits mammalian protein synthesis.
The major toxic constituent of the mushroom, Amanita phalloides, inhibits eukaryotic RNA polymerase II and III, but does not inhibit RNA polymerase I or bacterial RNA polymerase. Inhibits mammalian protein synthesis.
Preparation Note
Store a 1 mg/ml aqueous stock solution frozen at -20°C. It does not degrade with repeated freeze-thaw cycles. Dilute into the appropriate buffer immediately prior to use. Product is destroyed by concentrated acid or base.
Disclaimer
When stored frozen in the dark, retained samples were found to be greater than 99% by HPLC after two years.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A13040333878687
α-Arbutin analytical standard
Supelco
03338
α-Arbutin
description
from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder
description
≥85% (HPLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC and GC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 1.0 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - STOT RE 2
Narządy docelowe
Kidney,Blood,Liver,Gastrointestinal tract,Respiratory Tract,Central nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can we use this product (alpha amanitin: A2263) to block RNA PII for yeast cell (S. cerevisiae)?
    1 answer
    1. Yes, yeasts are eukaryotic organisms. α-Amanitin inhibits eukaryotic RNA polymerase II and III, but does not inhibit RNA polymerase I or bacterial RNA polymerase.