Przejdź do
A2327
Adrenomedullin 52 human
≥90% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C264H406N80O77S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6028.73
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ADM(133)
General description
Adrenomedullin (ADM) human comprises of 52 amino acids and has amine group in the C-terminal tyrosine residue. It also has a N-terminal ring structure and belongs to calcitonin peptide family. ADM has vasodilatory function and is mapped to human chromosome 11p15.4. Adrenomedullin is highly expressed in endothelial cells. Adrenomedullin controls a majority of cellular processes using cyclic adenosine monophosphate (cAMP) as a messenger. It interacts with calcitonin receptor-like receptor (CRLR) and receptor activity modifying protein 2 (RAMP2). ADM contributes to invasion activity in brain tumor cell lines. ADM signalling plays a key role in tumor progression, especially in acute myeloid leukemia.
Application
Adrenomedullin 52 human has been used in tube formation assay in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs).
Biochem/physiol Actions
Elicits a potent hypotensive effect; plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Peptide elicits potent hypotensive effect, comparable to calcitonin gene-related peptide. Plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3832A3830SCP0010
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P43145
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... ADM(133)
Gene Information
human ... ADM(133)
Gene Information
rat ... Adm(25026)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)