Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł 562,70 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
562,70 zł
Cena katalogowa662,00 złZaoszczędź 15%biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
SMILES string
O[N+]([O-])=O.Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5.HNO3/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3;2-1(3)4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H,2,3,4)
InChI key
PGDNOZBGABWZLD-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99% | description ≥99% (HPLC), Bulk package | description 99.99% (trace metals basis) |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) | assay 99.99% (trace metals basis) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, faintly to light yellow | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility alcohols: soluble, acetone: soluble, water: soluble (highly soluble) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?