Przejdź do
A2411
Amphotericin B from Streptomyces sp.
solid, suitable for cell culture, BioReagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3050,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H73NO17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
924.08
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
215-742-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78342
eCl@ss:
34010400
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amphotericin B from Streptomyces sp., BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
~80% (HPLC)
form
solid
potency
>750.00 μg per mg (Dry basis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
yellow to yellow-orange
solubility
H2O: slightly soluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
General description
Chemical structure: polyene
Application
Amphotericin B is a polyene antifungal antibiotic from Streptomyce sp. It has a high affinity for sterols, especially ergosterols, of both fungal and bacterial cell membranes. Normal usage in maintenance of antifungal cell cultures is 2.5 mg/L with penicillin and streptomycin used in the medium.
Biochem/physiol Actions
Amphotericin B binds to sterols, forming pores in the membrane, and causing small molecules to leak out. The product is most effective against fungi and yeast.
Preparation Note
Amphotericin B is insoluble in water at pH 6 to 7, but soluble in water at pH 2 or 11. It is soluble in DMSO (30-40 mg/mL) and in dimethylformamide (2-4 mg/mL). Aqueous solutions cannot be sterile filtered due to poor solubility.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Product is sensitive to light and moisture.
Disclaimer
Amphotericin B remains active for 3 days in culture at 37°C. At -20°C, and with protection from air and light, the product remains active for 5 years.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9528A2942Y0001361
description
BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
description
powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
description
250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
yeast, fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
~80% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Narządy docelowe
Respiratory system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)